Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaPicker
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 to 2.50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For sampling very small quantities of highly potent, expensive or active powders for analysis. The smallest sample quantities from 0.1 ml to 2.5 ml can be collected with the PharmaPicker. By simply exchanging the volume tip in the collection cylinder for 0.1–1.2 ml or 1.25–2.5 ml, the sampling volume is modified.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Si |
| Capacità (sistema metrico) | 1.25 to 2.50 mL |
| Product Type | PharmaPicker |
| Finitura | Electro-polished |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PharmaPicker Volume heads 1.25 to 2.50mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Small Quantities of Powder |
| Include | Collection Cylinder |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Tipo di maniglia | T-shape |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |