Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaScoop
Codice prodotto. 15578831 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1100 mL
1250 mL
2500 mL
Dimensioni (L x P):
25 x 45 mm
38 x 70 mm
100 x 50 mm
140 x 95 mm
210 x 95 mm
195 x 125 mm
215 x 185 mm
235 x 110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15578831
Marca: Buerkle™ 53240010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaScoop™ is made without edges, crevices or undercuts, to avoid cross-contamination.
  • Stainless steel AISI 316 (1.4401)
  • GMP conform
  • Highly polished
  • Highly polished inner and outer surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Certificazione/Conformità GMP, FDA
Product Type Measuring Scoop, Pharma Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Industry, Foodstuffs
Dimensioni (L x P) 25 x 45 mm
Materiale Stainless Steel (V4A)
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm