Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vacuum Filtration Devices
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico):
60 mm
90 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Supor (Hydrophilic PES) |
| Dimensione del poro | 0.8/0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 60 cm2 |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |