Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vacuum Filtration Devices
Codice prodotto. p-7089789
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17154371
Marca: Cytiva 4628
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Innovative bottle-top filters for fast vacuum filtration of 100 mL to 5 L of aqueous solutions.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Supor (Hydrophilic PES)
Dimensione del poro 0.8/0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 60 cm2
Diametro (sistema metrico) 90 mm