Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA Blood Collection Tubes
Codice prodotto. 12552936
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Colore chiusura:
Lavender with Black Ring
Lavender with White Ring
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
16 mm
Tipo di chiusura:
Safety Pull Cap
Safety Twist Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 12552936
Marca: Greiner Bio-One 455036
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venous blood collection
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • Primarily in hematology
  • Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
  • K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
  • Pink caps for immunohematology are also available
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Blood Collection Tube
Additivo K3 EDTA
Materiale PET
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Safety Twist Cap
Capacità (sistema metrico) 9 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUETTE™ Blood Collection Needles
Colore chiusura Lavender with Black Ring
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensioni provetta 16 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood Collection
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm