Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ K2E Blood Collection Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
Colore chiusura:
Lavender with Black Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Vacuette™ K2E Blood Collection Tube
- Made from virtually unbreakable PET plastic
- Optically clear as glass
- Tube interiors are coated with K2EDTA to bind calcium ions and
block the coagulation cascade - Improved safety and hygiene during specimen collection procedures
Specifica
Specifica
| Additivo | K2 EDTA |
| Materiale | PET |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
| Colore chiusura | Lavender with Black Ring |
| Dimensioni provetta | 13 mm x 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blood collection |