Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Green Cap, Black Ring, Lithium Heparin, Sterile
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
21.20€
Specifica
Product Type | Vacutainer |
---|---|
Additivo | Lithium Heparin |
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Green with Black Ring |
Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15452530
|
Greiner Bio-One
454084 |
4 mL |
21.20€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
- Inner wall is coated with spray-dried lithium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
Specifica
Vacutainer | |
Sterile | |
75 mm |
Lithium Heparin | |
Green with Black Ring | |
13 mm |