Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
4 mL
Colore chiusura:
Green
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Greiner Bio-One VacuetteTube, Capacity: 4mL, Closure Color: White, Closure Type: Cap, Sterile, Diameter Inside: 13mm, Height: 75mm, Vacuette Tube
Specifica
Specifica
| Product Type | Vacuette Tube |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Cap |
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Colore chiusura | Lavender |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- VACUETTE PREMIUM EDTA K3 1ML
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate