Learn More
BD Vacutainer™ Plastic K2EDTA Tube with Lavender Hemogard™ closure
Codice prodotto. 12937666
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12937666
Marca: BD 367838
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Plastic K2EDTA Tube with Lavender Hemogard™ closure includes the coagulant K2 which is a liquid solution that is spray coated onto the tubes.
EDTA is spray coated onto the interior surface of the Vacutainer Tube
  • It acts as a coagulant
  • Available in sizes 3ml, 4ml, 6ml and 10ml
  • The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
  • Lavender Hemogard™ closure
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Materiale Plastic
    Capacità (sistema metrico) 3 mL
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • BD Vacutainer K2EDTA Blood Collection Tube
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Tossicità acuta Categoria 4
    Indicazioni di pericolo
    • H332-Nocivo se inalato.
    Consigli di prudenza
    • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
    • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
    • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contiene: dipotassium EDTA