Learn More
BD Vacutainer™ Push Button Blood Collection Sets
Codice prodotto. p-8011161
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
305 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) tubo unitSize
12987746 23 G 305 mm pezzi 100
1 options
Codice prodotto. 12987746
Marca: BD 368658
Specifica
Product Type Push Button Blood Collection Set
Colore Light Blue
Calibro dell'ago 23 G
Include 23 guage, 19mm needle size, 305mm tubing
Lunghezza (sistema metrico) ago 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 305 mm
Quantità 100 Cs.