Learn More
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes
Codice prodotto. 12907696
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.5 mL
5 ml
8.5 mL
Colore chiusura:
Gold
Red
Tipo di etichetta:
Block
Carta
Paper
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12907696
Marca: BD 368968
Prevents the contamination of the serum from the separated cellular components. BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes feature an inert, stable gel that separates the serum and the blood clot during centrifugation. The type of gel used enables short centrifugation times.
Using BD SST™ II Advance, routine analytes in clinical chemistry, such as potassium and glucose, are still stable after a week of storage at 2–8°C. Clinical evaluation of special chemistries (such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins) demonstrates a high degree of stability with the acrylic gel in these tubes, which is a distinct advantage during transport and storage.
Advantages of gel tubes versus non-gel tubes:
  • Stable barrier between serum and clotted blood, therefore better analyte stability and sample quality
  • Optimization of the work flow: short centrifugation time, sample processing and archiving in the primary tube
  • No possibility of misidentification due to the use of secondary tubes
Tube usage guidelines:
  • Clotting Times: the minimum recommended coagulation time for patients who have not received anti-coagulation treatment is 30 minutes. Tubes contain a clot activator of silica particles.
  • Centrifugation Conditions: 1300–2000 g for 10 minutes or alternately 3000 g for 5 minutes, at 18–25°C.
  • Effects of Temperature: cooling of the tube during centrifuging can affect the movement capability of the gel. Optimum separation of serum and coagulated blood is achieved at 20–25°C.
  • Store at 4–25°C and protected from direct sunlight during storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Provetta Advance
Additivo Silicio/Gel
Materiale Plastica
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Colore chiusura Red
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Usato per ottenere e separare un campione di siero
Tipo di etichetta Carta
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Certificazione/Conformità CE
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: toluene, quartz