Learn More
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options
Codice prodotto. 10467281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Accessori
Aluminum tray
Central Monitoring Connection
Digicon Temperature Controller
Digital Pressure Display
Digital Timer
Door Gasket
Precision Control Valve
Pressure Controller
Ripiano
Stainless-steel tray
Support Frame
Vacuum Chamber
Weekly program timer, digital
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT6060 M/P
Dimensione della confezione:
1 SET
Pezzo
Codice prodotto. 10467281
Marca: Thermo Scientific™ 50029597
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose from a range of accessories and options for Vacutherm™ ovens to meet application-specific requirements.
Choose from a range of Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options to meet application-specific requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Support frame, 780mm height
Da utilizzare con (apparecchiatura) VT 6130 M/P
Tipo Support Frame