Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Codice prodotto. 10254604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
53 l
128 L
Tipo:
Jacket-Heating
Jacket-Heating w/ Dig Press Display
Jacket-Heating w/ Inert Gas Connect
Riscaldamento a camicia
Riscaldamento a camicia, senza attacco per gas inerte
Shelf-Heating w/ Digicon Controller
Temperatura (sistema metrico):
200 °C
200°C
300°C/400°C
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10254604
Marca: Thermo Scientific™ 51014553
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Queste stufe offrono un eccellente trasferimento del calore e un riscaldamento rapido, riducendo al minimo i tempi di funzionamento. Un'ampia gamma di opzioni consente configurazioni specifiche per applicazione.
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
  • User-friendly Kelvitron™ microprocessor (jacket-heated ovens) or Digicon multi-channel controller (shelf-heated ovens)
  • Analog pressure display
  • Overtemperature sensor protects oven and sample
  • Double-pane safety glass doors
  • Stainless-steel vacuum fittings, tubing and ball valve
  • Inert gas connection with precision valve and overpressure safety valve precisely releases non-flammable, non-toxic gasses
  • Standard DN25 access port in rear wall
Jacket-heated Models
  • Operate at temperatures up to 200°C
Shelf-heated Models
  • Operate at temperatures up to 400°C
  • Ensure an optimum heat transfer
Recommended for:
  • Drying of heat-sensitive materials
  • Residue-free drying of intricately designed parts
  • Targeted recovery of degassed products
Not for use with flammable solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Jacket-Heating VT 6025 w/inert gas connection, digital pressure display and recorder output
Capacità (sistema metrico) 25 L
Temperatura (sistema metrico) 200°C
Tipo Jacket-Heating w/ Dig Press Display
Dimensioni interne (L x P x A) 12.1 x 11.8 x 10.8 in. (30.7 x 30 x 27.5 cm)
Dimensioni (L x P x A) 17.7 x 18.9 x 23.6 in. (45 x 48 x 60 cm)
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz