Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
- User-friendly Kelvitron™ microprocessor (jacket-heated ovens) or Digicon multi-channel controller (shelf-heated ovens)
- Analog pressure display
- Overtemperature sensor protects oven and sample
- Double-pane safety glass doors
- Stainless-steel vacuum fittings, tubing and ball valve
- Inert gas connection with precision valve and overpressure safety valve precisely releases non-flammable, non-toxic gasses
- Standard DN25 access port in rear wall
Jacket-heated Models
- Operate at temperatures up to 200°C
Shelf-heated Models
- Operate at temperatures up to 400°C
- Ensure an optimum heat transfer
Recommended for:
- Drying of heat-sensitive materials
- Residue-free drying of intricately designed parts
- Targeted recovery of degassed products
Specifica
Specifica
| Descrizione | Jacket-Heating VT 6025 w/inert gas connection |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 200°C |
| Tipo | Jacket-Heating w/ Inert Gas Connect |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 12.1 x 11.8 x 10.8 in. (30.7 x 30 x 27.5 cm) |
| Dimensioni (L x P x A) | 17.7 x 18.9 x 23.6 in. (45 x 48 x 60 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |
| Depth (English) Interior | 12.1 in. |
| Depth (Metric) Interior | 30.7 cm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |