Learn More
VACUUBRAND™ Vacuubrand Operating Module C3-B For VACUU·BUS™ Plug Connection
Codice prodotto. 10576855 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
VACUU·BUS Plug Connection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10576855
Marca: VACUUBRAND™ 20636668
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The upgrade kit SYNCHRO for a second vacuum connection can be equipped, depending on the application, with a manual flow control valve (677137) or an in-line solenoid valve (636668) for electronic vacuum control with the CVC 3000 vacuum controller. These funtional elements for individual vacuum control are necessary to operate the vacuum ports.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con VACUU·BUS Plug Connection
Tipo di spina VACUU·BUS™ Plug
Quantità 1 Each
Tipo Operating Module C3-B