Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Vacuum Bottle for E-Vac Aspiration System
Click to view available options
Include:
Barbed tube fittings and 1800mm tubing
Transfer lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessories for E-Vac system designed to collect critical or dangerous liquids
Make the most of your aspiration system with extra bottles, replacement parts, and other accessories. E-Vac aspiration systems available as 04397-10 and 13050-31, sold separately.
M.Vac Jr., polypropylene, bottle, Lid
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 L |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Colore | Natural |
| Descrizione | M-Vac Jr. 2L Polypropylene Bottle with Transfer Lid 1/EA |
| Include | Transfer lid |
| Materiale | Polypropylene |
| Chiusura parte sostitutiva | EV611 or EV612 |
| Quantità | 1 |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |