Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Vacuum Bottle for E-Vac Aspiration System
Codice prodotto. p-200004262
Click to view available options
Include:
Barbed tube fittings and 1800mm tubing
Transfer lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15954991
Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimize performance of your E-Vac aspiration system
  • Accessories for E-Vac system designed to collect critical or dangerous liquids
Make the most of your aspiration system with extra bottles, replacement parts, and other accessories. E-Vac aspiration systems available as 04397-10 and 13050-31, sold separately.
M.Vac Jr., polypropylene, bottle, Lid
Specifica
Capacità 2 L
Capacità (sistema metrico) 2 L
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Colore Natural
Descrizione M-Vac Jr. 2L Polypropylene Bottle and Lid with barbed tube fittings (1800mm tubing included) 1/EA
Include Barbed tube fittings and 1800mm tubing
Materiale Polypropylene
Chiusura parte sostitutiva EV611 or EV612
Quantità 1
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Threaded
Forma Rotondo
Product Type Vacuum Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-Vac Jr.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53B
Diametro (sistema metrico) 118 mm