Learn More
Memmert™ Vacuum Connecting Hose 3M W/Connection Accessories (Not Required With Pump Module), For Vo49
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooled vacuum drying oven Vocool
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Vacuum connecting hose from oven to Memmert pump, 3m
- Includes optimized connection accessories
- Partially stainless steel
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cooled vacuum drying oven Vocool |
| Tipo | Vacuum Connecting Hose |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 cm |