Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 10 Vacuum pump control package with MRV 100, DN 25 KF
Codice prodotto. 13465778 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Size:
DN 25 KF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13465778
Marca: Gardner Denver Welch™ 330054
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For rotary vane pumps with KF25 flanges. Cost-effective package for controlling vacuum pressure up to 0.001mbar.
Vacuum control package consists of:
  • MRV100 vacuum controller
  • PIZA111cr-GOLD vacuum sensor
  • KF25/16 measuring T-piece
  • 2-way solenoid valve
  • Clamps, centring rings and adapters
  • Electrical connections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione DN 25 KF
Da utilizzare con Rotary vane pumps with KF25 flanges
Size DN 25 KF
Tipo Vacuum Control Kit