Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Stile:
Advanced Vacuum Control
Ultimate Vacuum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Specifica
Specifica
| Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |
| N. di ripiani | 0 |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to -105°C |
| Materiale | Stainless Steel |
| Stile | Ultimate Vacuum |
| Tipo di spina | North America |
| Tensione | 220/240 V |