Learn More
Memmert™ Vacuum Oven Thermoshelf
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Model 200
Model 400
Model 500
Materiale:
Acciaio inox
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Calibration certificate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model 400 |
| Tipo | Ripiano |
| Da utilizzare con (applicazione) | Individual overtemperature protection for each shelf MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
| Include | Local Temperature Sensing (Pt100, 4-Wire-Circuit) |
| Materiale | Aluminum |