Learn More
Fisherbrand™ Vacuum Pump Oil
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Generic mineral oil for use in most one and two stage rotary vane pumps.
Specifica
Specifica
| Product Type | Vacuum Pump Oil |
| Da utilizzare con (applicazione) | For General Use in Rotary Vane Pumps |
| Quantità | 5 L |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |