missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors

Codice prodotto. 17294854 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Secondary Coil Condenser
Secondary Coil Condenser, Woulff Bottle
Secondary Cold Trap Condenser
Secondary Cold Trap Condenser, Woulff Bottle
Woulff Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Controllo:
I-300
I-300 Pro
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17294854

Marca: BUCHI 11V600020

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors.

  • Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
  • Quiet and economical operation
  • Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
  • 1.5 mbar final vacuum
  • 3.1 m3/hr. vacuum capacity

Specifica

Vuoto max 1.5 mbar
Include Secondary Cold Trap Condenser
Portata 3.1 m³/hr.
Tipo di pompa Oilless Diaphragm Pump
Tensione 100/240 V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato