Learn More
BINDER™ Vacuum pump VAP 2.1
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Portata:
4 m³
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 230 V / 50-60 Hz option model
- Air flow of 4.0 m³/hour
- Final pressure < 2 mbar
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 1.8 mbar |
| Livello di rumorosità | 54 dB(A) |
| Tipo di spina | IEC |
| Portata | 4 m³ |
| Tipo di pompa | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Valori nominali armadio | IP40 |
| N. di teste pompe | 4 |
| No. of Stages | 3 |
| Maximum Pressure | < 2 mbar |
| Tensione | 200/230 V |