Learn More
Binder Vacuum Pump VP2
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Portata:
3.4 m³/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Option model can be switched between 230V/50Hz and 120V/60Hz.
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 1.5 mbar Without Gas Ballast |
| Velocità motore | 3.4 m³/hr. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Livello di rumorosità | 45 dbA |
| Tipo di spina | IEC |
| Peso (sistema metrico) | 13.6 kg |
| Portata | 3.4 m³/hr. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo di pompa | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Valori nominali armadio | IP40 |
| Vedi altri risultati |