Learn More
Thermo Scientific™ Valco™ Accessories
Codice prodotto. 11573990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Long Nut
Standard Nut
Syringe
Descrizione:
1/16 in.
22 Gauge 2 in. Needle
22 Gauge Needle, 1/16 in. Fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11573990
Marca: Thermo Scientific™ VISF1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain the performance of your Thermo Scientific Valco™ Injector for high-performance liquid chromatography (HPLC) with these Valco HPLC Injector Accessories, which include syringe ports, ferrules, and nuts.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
Descrizione 22 Gauge Needle, 1/16 in. Fittings
Tipo Syringe