Learn More
Thermo Scientific™ Valco Injector, Model C6W
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Injector
Replacement Rotor
Modello:
C6 W
C6W
EPC6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Attuazione | Microelectric |
| Volume (sistema metrico) di campione | 20 μL Loop |
| Modello | EPC6 W |
| Port Style | Six 0.016 in. |
| Tipo | Injector |