Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valeric Acid, 99%
Codice prodotto. 10686584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686584 100 mL Glass bottle 100mL
10123100 5 mL Glass bottle 5mL
10316600 1 L Glass bottle 1L
10686394 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10686584 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 149571000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-52-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00004413
InChI Key NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC Name pentanoic acid
SMILES CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Valeric acid
Punto di fusione -20.0°C to +18.0°C
Punti di ebollizione 185.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4070 to 1.4100
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.94
Formula lineare CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Indice di Merck 15, 10090
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Valeric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.