Learn More
Valeronitrile, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Valeronitrile |
| Punto di fusione | -96.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7900g/mL |
| Punti di ebollizione | 139.0°C to 141.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 40°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)3CN |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Valeronitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/