Learn More
Thermo Scientific™ Validation Tools for UV-Visible Spectrophotometers
Ensure compliance with regulatory guidelines with the Thermo Scientific™ Validation Tools for UV-Visible Spectrophotometers providing tools and documentation for system qualification.
1300.50€ - 2525.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
16594560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
840-323100
GENESYS Validator GENESYS 40-180, BioMate 160 Spectrophotometers
2525.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16665492
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
840-326100
GENESYS 40-180 Performance Verification Kit GENESYS 40-180, BioMate 160 Spectrophotometers
2100.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905352
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
840-293000
Validator 2 for INSIGHT – A4 Version Evolution 200 series and Evolution 350 Spectrophotometers Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11947471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
699-119300
Validator Lite for Evolution 60S, BioMate 3S, GENESYS 10S UV-Vis and GENESYS 10S UV-Vis Bio Evolution 60S/60; BioMate 3S; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Get all of the documentation and reference materials needed to facilitate Installation and Operational qualification procedures (IQ/OQ) with Thermo Scientific™ Validation Tools for UV-Visible Spectrophotometers. Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
UV-Visible Spectrophotometer Validation Packages provide:
  • Information on the validation process
  • Documentation for manufacturer-verified Installation Qualification (IQ) to ensure proper system performance
  • Information on pharmacopoeia recommended tests for specific instrument performance
  • Installation and instrument certification