Learn More
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution, 10 μg/mL in acetone, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15910122 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 15910122
Marca: Honeywell Fluka R11105ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10 μg/mL in acetone, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1416711-53-9, 67-64-1
Densità 0.79 g/cm3
Punto d'infiammabilità -17°C
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Industry Type Parabenes
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard