Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- La robusta tastiera in policarbonato costituisce una valida protezione da coltelli e altri strumenti affilati utilizzati nelle applicazioni di preparazione, lavorazione e porzionatura degli alimenti.
- L'esclusivo design Flow-Thru IP68 del modello Valor 2000, certificato NSF, consente di scaricare l'umidità della bilancia se utilizzata in condizioni ambientali umide.
- Il tempo di stabilizzazione è inferiore a mezzo secondo. Gli ampi display a LED anteriori e posteriori consentono una facile visualizzazione, permettendo così a due operatori di condividere un'unica bilancia.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 50 ore con batteria ricaricabile |
| Struttura | Armatura in ABS con piattaforma in acciaio inossidabile (PW), armatura e piattaforma in acciaio inossidabile (XW), indicatore di livellamento anteriore |
| Capacità | 3.00 kg |
| Tipo di display | Doppio display a LED rossi |
| Leggibilità | 0.500000 g |
| Linearità | 0.500000 g |
| Modello | V22XWE3T |
| Classe di protezione | IPX8 |
| Ripetibilità | 0.500000 g |
| Tempo di stabilizzazione | 0.500 sec. |
| Vedi altri risultati |