Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale
Codice prodotto. 15436111 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15436111
Marca: OHAUS™ 30072317
La bilancia per alimenti impermeabile OHAUS Valor 2000 supera tutte le aspettative e definisce un nuovo standard di settore grazie a un binomio vincente: velocità e durata. Perfetto per ambienti secchi o umidi.
  • La robusta tastiera in policarbonato costituisce una valida protezione da coltelli e altri strumenti affilati utilizzati nelle applicazioni di preparazione, lavorazione e porzionatura degli alimenti.
  • L'esclusivo design Flow-Thru IP68 del modello Valor 2000, certificato NSF, consente di scaricare l'umidità della bilancia se utilizzata in condizioni ambientali umide.
  • Il tempo di stabilizzazione è inferiore a mezzo secondo. Gli ampi display a LED anteriori e posteriori consentono una facile visualizzazione, permettendo così a due operatori di condividere un'unica bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 50 ore con batteria ricaricabile
Struttura Armatura in ABS con piattaforma in acciaio inossidabile (PW), armatura e piattaforma in acciaio inossidabile (XW), indicatore di livellamento anteriore
Capacità 6.00 kg
Tipo di display Doppio display a LED rossi
Leggibilità 1.000000 g
Linearità 1.000000 g
Modello V22XWE6T
Classe di protezione IPX8
Ripetibilità 1.000000 g
Tempo di stabilizzazione 0.500 sec.
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 256 x 288 x 124 mm
Peso (sistema metrico) 5.000 kg