Learn More
Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Scale
Codice prodotto. p-7158836 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
3 kg
6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13405129
Marca: Ohaus™ 30031823
Compact, reliable, durable food scale that will increase your food weighing and proportioning productivity.
  • Front and rear touchless sensors minimize scale contamination.
  • Dual backlit displays allow for quick and easy weighing by two operators.
  • Rapid stabilization provides unmatched throughput.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento Ethernet (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)RS232 (Included)2nd RS232 (Available as an Accessory)
Struttura ABS housing, stainless steel platform, touchless sensor, transportation handle, menu lock switch, up front level indicator
Capacità 3 kg
Tipo di display Dual LCD with White LED Backlight + 3 LED
Leggibilità 0.100000 g
Include RS232, AC Power, Rechargeable Battery, In-use Cover
Linearità 0.200000 g
Materiale ABS Housing, Stainless Steel Platform
Modello V71P3T
Ripetibilità 0.200000 g
Dimensioni (L x P) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 311.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 327.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.60 in.
Altezza (sistema metrico) 117.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.20 in.
Profondità (sistema metrico) 311.00 mm