Learn More
Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4229038 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 11986171
Marca: Thermo Scientific Acros 433661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19559-06-9, 75-09-2
Formula molecolare VCl3·C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 373.62
InChI Key WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
IUPAC Name oxolane;trichlorovanadium
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Colore Red
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula lineare VCl·3THF
Punto d'infiammabilità −8°C
Peso formulazione 373.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1.312
Densità 1.3120g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.