Learn More
Vanadium(IV) chloride, 99+%
Codice prodotto. 10742301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10742301
Marca: Thermo Scientific Acros 299690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-51-1
Formula molecolare Cl4V
Molecular Weight (g/mol) 192.75
Numero MDL MFCD00061343
InChI Key JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
IUPAC Name tetrachlorovanadium
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 153.0°C
Materiale o nome chimico Vanadium(IV) chloride
Punto di fusione -20.5°C
Nota nome 99+%
Colore Brown-Red
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (VCl4)
Formula lineare VCl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Peso formulazione 192.75
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.82
Densità 1.8200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.