Learn More
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11386098
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11386098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011090.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123334-20-3
Formula molecolare O5SV
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00149933
InChI Key UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name oxovanadiumbis(ylium) sulfate
Peso formulazione 163.00 (Anhydrous)
Densità 2.5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/