Learn More
Vanadium(IV,V) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11378227
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11378227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022956.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12037-42-2
Formula molecolare O13V6
Molecular Weight (g/mol) 513.64
Numero MDL MFCD00064848
InChI Key FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium;dioxovanadium
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(IV,V) oxide
Punto di fusione ∼1500°C
Colore Black-Blue
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3285
Informazioni di solubilità Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 513.64
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 3.91 g/mL