Learn More
Vanadium(IV,V) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanadium(IV,V) oxide |
| Punto di fusione | ∼1500°C |
| Colore | Black-Blue |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3285 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 513.64 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Vedi altri risultati |