Learn More
Vanadium, plasma standard solution, Specpure™ V 1000μg/mL
Codice prodotto. 11321419
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11321419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013850.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-62-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
Numero MDL MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Vanadium(V) oxide: 0.18%; Water: 94.82%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium, plasma standard solution, Specpure, V 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Vanadium oxide