Learn More
Vanadium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408201
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
Codice prodotto. 11301599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012234.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-62-2
Formula molecolare V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Numero MDL MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium
Colore Silver to Gray
Punto di fusione 1900°C
Punti di ebollizione 3000°C
Aspetto Silver Gray powder
Densità 6.11
Quantità 1 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Forma Powder