Learn More
Standard vanadio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| V | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanadium Standard |
| Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
| Certificato di analisi | Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. |
| CAS min. % | 1.0, 15.0, 84.0 |
| Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
| CAS max % | 1.0, 15.0, 84.0 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi |
| Tipo | Certified Reference Material |
| IUPAC Name | azanium;oxido(dioxo)vanadium |
| Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio