Learn More
Vanadium standard solution, for AAS, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Codice prodotto. 10480661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10480661 500 mL 500mL
10286630 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10480661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196435000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.00€ / 500mL
    Risparmia 9.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium standard solution
Nota nome 1 mg/ml V in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Formula molecolare V
Concentrazione 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00011453
Solubilità Miscible with water
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
IUPAC Name vanadium
Molecular Weight (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:35170
Peso formulazione 50.94
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.