missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Codice prodotto. 17932816
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17932816

Marca: VHG Labs VHGOV100050G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Vanadium
CAS 7440-62-2
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Vanadium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare V
Sinonimo Vanadium dust, Vanadium, elemental, Vanadium (III)
InChI Formula InChI=1S/V
SMILES [V]
IUPAC Name vanadium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Quantità 50 g
Peso formulazione 50.944 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato