Learn More
Vanadium(V) oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059330
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11460710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044424.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vacuum deposition | CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Vanadium(V) oxide is used in Vacuum deposition, catalysts for conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile, as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-62-1
Formula molecolare O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
Numero MDL MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1750°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Vanadium (V) oxide
Punto di fusione 690°C
Forma fisica Pieces
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2862
Indice di Merck 14,9921
Informazioni di solubilità Soluble in water(8g/L).
Peso formulazione 181.88
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 3.357 g/mL