Learn More
Vanadium(V) oxide, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst for the manufacture of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1750°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Vanadium(V) oxide |
| Punto di fusione | 690°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| IUPAC Name | dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
| Peso formulazione | 181.88 |
| Densità | 3.357 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Vanadium(V) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxide