Learn More
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Descrizione
Vanadium(V) trichloride oxide is used as a catalyst in olefin polymerization reaction, especially for the production of ethylene-propylene rubber. It is also used to synthesis organovanadium compounds and as a mordant in dyeing. It acts as a precursor to prepare vanadium pentoxide, vanadyl dichloride and dioxovanadium monochloride. Further, it serves as a reagent and a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 126°C to 127°C |
| Materiale o nome chimico | Vanadium (V) trichloride oxide |
| Punto di fusione | -77°C |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN2443 |
| Indice di Merck | 14,9927 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with benzene,dichloromethane and hexane. |
| Peso formulazione | 173.3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Vanadium(V) trichloride oxide
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxytrichloride
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.