Learn More
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Codice prodotto. p-7080313
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 11354919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081118.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadium(V) trichloride oxide is used as a catalyst in olefin polymerization reaction, especially for the production of ethylene-propylene rubber. It is also used to synthesis organovanadium compounds and as a mordant in dyeing. It acts as a precursor to prepare vanadium pentoxide, vanadyl dichloride and dioxovanadium monochloride. Further, it serves as a reagent and a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-18-6
Formula molecolare Cl3OV
Molecular Weight (g/mol) 173.29
Numero MDL MFCD00011459
InChI Key WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxide
PubChem CID 24410
IUPAC Name oxovanadium;trihydrochloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Specifica
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Materiale o nome chimico Vanadium (V) trichloride oxide
Punto di fusione -77°C
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 10 g
Numero UN UN2443
Indice di Merck 14,9927
Informazioni di solubilità Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Peso formulazione 173.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) V+5 28.5% min
Odore Chlorine-like
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.829 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(V) trichloride oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxytrichloride