Learn More
Vanadium(V) trifluoride oxide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049357
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11367727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014128.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-31-4
Formula molecolare F3H3OV
Molecular Weight (g/mol) 126.96
Numero MDL MFCD00042555
InChI Key HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
PubChem CID 123322
IUPAC Name oxovanadium;trihydrofluoride
SMILES F.F.F.O=[V]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(V) trifluoride oxide
Punto di fusione 300°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Numero UN UN3290
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 123.94
Percent Purity 99%
Sensibilità Moisture sensitive