Learn More
Vanadium(V) triisopropoxide oxide, 96%
Codice prodotto. p-7080488
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 11443830
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089798.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5588-84-1
Formula molecolare C9H24O4V
Molecular Weight (g/mol) 247.23
Numero MDL MFCD00015017
InChI Key JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
IUPAC Name oxovanadium;propan-2-ol
SMILES O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Specifica
Punti di ebollizione 81°C to 83°C (2mmHg)
Materiale o nome chimico Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Punto di fusione -12°C
Colore Orange-Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 1 g
Formula lineare VO[CHO(CH3)2]3
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Informazioni di solubilità Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Peso formulazione 242.2
Percent Purity 96%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.04 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium(V) triisopropoxide oxide